Läs mer
BICASA Upphängt underbänksskåp med gångjärnsdörr för Kompatto Workstation
Produktkod. p-200080440 Handla allt BICASA Produkter
Inkluderar:
Höger öppningsdörr
Vänster öppningsdörr
Ram färg:
Antracit
Blått
Rött
Produktkod. 30057538
Brand: BICASA KDOLHA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upphängt underbänksskåp med gångjärn för Kompatto arbetsstation. Tillverkad i brandskyddande spånskiva.
  • För Kompatto Series Workstation
  • Upphängd under bänkskivan
  • Dörrar: 270° grader öppning - Automatiska hållstängande gångjärn
  • Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Stålplåtshylla (höjdjusterbar) - Nyckelbart lås som tillval
  • Brandskyddande spånskivakropp
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa) - mm 19 tjocklek
  • Frontal lådpaneler och luckor med rundad ABS kant
Specifikationer
Produkttyp Upphängt underbänksskåp
Färg ljusgrå
Ram färg Antracit
Material Spånskiva
Antal hyllor 1
Inkluderar Vänster öppningsdörr
För användning med (utrustning) Kompatto-seriens arbetsstation
Mått (L x B x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm