Läs mer
BICASA Upphängt underbänksskåp för Kompatto Workstation
Produktkod. 17427363 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gångjärnssida
17427363 Vänster
17437363 Höger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17427363 Leverantör BICASA Leverantörsnummer KDOLH
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upphängt underbänksskåp för Kompatto Workstation är tillverkat av brandhämmande spånskiva.
  • För Kompatto Series Workstation
  • Upphängd under bänkskivan
  • Dörrar: 270° grader öppning - Automatiska hållstängande gångjärn
  • Kroppsbredd 500 mm + 20 mm ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Stålplåtshylla (höjdjusterbar) - Nyckelbart lås som tillval
  • Brandskyddande spånskivakropp
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa) - 19 mm tjocklek
  • Frontal lådpaneler och luckor med rundad ABS kant
  • Tillgängliga fasadfärger: grå, röd, blå, antracit
Specifikationer
Färg Grå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (D x B x H) 600 x 520 x 530 mm
Dörrtyp Fast
Gångjärnssida Vänster
Antal dörrar 1
Antal hyllor 1