Läs mer
BICASA Upphängt underbänksskåp för Kompatto Workstation, certifierad
Produktkod. 17447363 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Antal lådor:
3
Produktkod. Antal lådor
17447363 3
1 options
Produktkod. 17447363 Leverantör BICASA Leverantörsnummer KDRAW
Beräknad leverans: 17-11-2026
Upphängt underbänksskåp för Kompatto Workstation är tillverkat av brandskyddande spånskiva och har 3 mjukstängande lådor med centrallås.
  • För Kompatto Series Workstation
  • Upphängd under bänkskivan
  • Lådor: EN 14749 certifierad glidguide - Soft-Close dämpningssystem - Enkel lastkapacitet på 40,0 kg
  • Centrallås som standard
  • Kroppsbredd 500 mm + 20 mm ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Brandskyddande spånskivakropp
  • Ljusgrå färg (2 dekorativa) - 19 mm tjocklek
  • Frontal lådpaneler och luckor med rundad ABS kant
  • Tillgängliga fasadfärger: grå, röd, blå, antracit
Specifikationer
Färg Grå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mått (D x B x H) 600 x 520 x 530 mm
Bärande kapacitet (engelska) 88 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 40.0 kg
Antal lådor 3