Läs mer
Hettich Lab Technology™ Upphängningshållare
Produktkod. 11942248
Change view
För användning med (utrustning):
Upphängning, utsvängbar rotor 1494
Upphängning, utsvängbar rotor 1624, 1726, 4758
Upphängningsrotor 1460, plattor: MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), PCR-platta, PCR-remsor med platta
Upphängningsrotor 1624 adapter 5277, 1357, 1327, 1326
Upphängningsrotor 1624, 4758, 1726 Adapter 5277, 1357, 1327, 1326
Upphängningsrotor 1798, 4753, 5694, 4446, 4296
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11942248 Upphängningsrotor 1460, plattor: MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), PCR-platta, PCR-remsor med platta Varje
10740223 Upphängning, utsvängbar rotor 1494 Varje
10424635 Upphängning, utsvängbar rotor 1624, 1726, 4758 Varje
10575705 Upphängningsrotor 1624, 4758, 1726 Adapter 5277, 1357, 1327, 1326 Varje
10117010 Upphängningsrotor 1798, 4753, 5694, 4446, 4296 Varje
10049430 Upphängningsrotor 1624 adapter 5277, 1357, 1327, 1326 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11942248 Leverantör Hettich Lab Technology™ Leverantörsnummer 1453A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Suspension Carrier passar en utsvängbar rotor och kan rymma en mängd olika skopor och/eller rör.
  • Finns i en mängd olika konfigurationer
  • Konfigurationer som kan ta emot en mängd anpassade centrifugarbetsbelastningar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Upphängningsrotor 1460, plattor: MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), PCR-platta, PCR-remsor med platta
Typ Upphängningshållare
Behållartyp Utsvängbar upphängningshållare
Antal platser Adapterberoende