Läs mer
Suspensolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suspensolide |
| CAS | 111351-08-7 |
| Molekylformel | C12 H18 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-10-4-3-5-11(2)8-9-14-12(13)7-6-10/h6,8H,3-5,7,9H2,1-2H3/b10-6+,11-8+ |
| LEDER | C\C\1=C/COC(=O)C\C=C(/C)\CCC1 |
| IUPAC-namn | (4E,9E)-5,9-dimethyl-1-oxacycloundeca-4,9-dien-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vikt | 194.131 |