Läs mer
Thermo Scientific™ Sustain™ Serie Lågt DNA-bindande mikrocentrifugrör med snäpplock
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Vi är engagerade i att designa våra produkter med miljön i åtanke. DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, är idealiska för allmänna labbforskare inom bioteknik, läkemedel och kriminalteknik som behöver säkerställa nukleinsyraintegritet i värdefulla prover och letar efter mer hållbara produkter.
DNA-integritet är avgörande för alla genomiska arbetsflöden, och forskare litar på produkter för att minska förlusten av prov-DNA. Thermo Scientific™ Låg-DNA-bindande Snap Cap-mikrocentrifugrör är designade utan användning av per- och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS) för att minimera förlust av DNA-prov.
Polypropenen som används i DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, består av ISCC PLUS-certifierat, –andra generationens, biobaserat material. Materialet minskar koldioxidekvivalenter (CO2 e) med 3,43 kg per kg biobaserad polypropen, jämfört med motsvarigheten i icke –Sustain Series.
Genom att välja dessa mer hållbara rör kan kunderna minska sitt koldioxidavtryck, stödja deras Scope 3-utsläppsminskningsmål och bidra till en cirkulär ekonomi, allt samtidigt som de bibehåller samma prestandastandarder som fossilbränslebaserade –alternativ.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Lämplig för ändamålet | PCR-klar |
| Bottenform | Konisk |
| Gröna funktioner | Mindre avfall, förnybart material |
| Visa mer |