Läs mer
Thermo Scientific™ Sustain™ Serie Lågt DNA-bindande mikrocentrifugrör med snäpplock
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Vi är engagerade i att designa våra produkter med miljön i åtanke. DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, är idealiska för allmänna labbforskare inom bioteknik, läkemedel och kriminalteknik som behöver säkerställa nukleinsyraintegritet i värdefulla prover och letar efter mer hållbara produkter.
DNA-integritet är avgörande för alla genomiska arbetsflöden, och forskare förlitar sig på produkter för att minska förlusten av DNA-prov. Thermo Scientific™ Mikrocentrifugrör med låg DNA-bindning är utformade utan användning av per- och polyfluoralkylämnen (PFAS) för att minimera förlusten av DNA-prov.
Polypropenen som används i DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, består av ISCC PLUS-certifierat –, andra generationens biobaserat material. Materialet minskar koldioxidekvivalenter (CO2 e) med 3,43 kg per kg biobaserad polypropen, jämfört med motsvarigheten som inte –är Sustain Series.
Genom att välja dessa mer hållbara rör kan kunder minska sitt koldioxidavtryck, stödja sina Scope 3-mål för utsläppsminskning och bidra till en cirkulär ekonomi, samtidigt som de upprätthåller samma prestandastandarder som fossila bränslebaserade –alternativ.
Materialet minskar koldioxidekvivalenter (CO2 e) med 3,43 kg per kg biobaserad polypropen, jämfört med motsvarigheten som inte –är Sustain Series.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| Volym (metrisk) | 1,5 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Lämplig för ändamålet | PCR-klar |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |