Läs mer
Thermo Scientific™ Sustain™ Serie Lågt DNA-bindande mikrocentrifugrör med snäpplock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10504677 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,6 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 30130202
Brand: Thermo Scientific™ 3400DLB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific™ Låg DNA-bindande mikrocentrifugrör med snäpplock, Sustain-serien erbjuder en grönare lösning för laboratorieforskare inom bioteknik, läkemedel och kriminalteknik. Rören är gjorda av biobaserad polypropen tilldelad på massbalansbasis som härrör från andra generationens avfalls- och restoljor.
Vi är engagerade i att designa våra produkter med miljön i åtanke. DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, är idealiska för allmänna labbforskare inom bioteknik, läkemedel och kriminalteknik som behöver säkerställa nukleinsyraintegritet i värdefulla prover och letar efter mer hållbara produkter.
DNA-integritet är avgörande för alla genomiska arbetsflöden, och forskare litar på produkter för att minska förlusten av prov-DNA. Thermo Scientific™ Låg-DNA-bindande Snap Cap-mikrocentrifugrör är designade utan användning av per- och polyfluoroalkylsubstanser (PFAS) för att minimera förlust av DNA-prov.
Polypropenen som används i DNA Low Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes, Sustain Series, består av ISCC PLUS-certifierat, –andra generationens, biobaserat material. Materialet minskar koldioxidekvivalenter (CO2 e) med 3,43 kg per kg biobaserad polypropen, jämfört med motsvarigheten i icke –Sustain Series.
Genom att välja dessa mer hållbara rör kan kunderna minska sitt koldioxidavtryck, stödja deras Scope 3-utsläppsminskningsmål och bidra till en cirkulär ekonomi, allt samtidigt som de bibehåller samma prestandastandarder som fossilbränslebaserade –alternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
Volym (metrisk) 0,6 ml
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Snap Cap
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Konisk
Gröna funktioner Mindre avfall, förnybart material
Form Cylindrisk
Produkttyp Mikrocentrifugrör