Läs mer
Brannan™ Hållbar träväggtermometer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17741318
Längd (metrisk):
15 cm
21,5 cm
38 cm
Bredd (metrisk):
4,5 cm
6 cm
7,9 cm
Modell:
14/215/3
14/220/3
14/230/3
Produktkod. 17741318
Brand: Brannan™ 14/215/3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brannan miljövänlig träväggtermometer tillverkad av hållbart framställt trä.
  • Hållbart inköpt träväggtermometer
  • Etiskt syrad, helt återvinningsbar förpackning
  • Lämplig för inomhus- eller utomhusbruk*
  • Lätt att läsa, Celsius och Fahrenheit temperaturskala
  • Tillverkad i Storbritannien
  • *Om du använder den utomhus, vänligen placera i en skyddad position
Specifikationer
För användning med (applikation) Mät inomhus- eller utomhustemperatur
Höjd (engelska) 0,31 tum.
Höjd (metrisk) 0.8 cm
Längd (metrisk) 15 cm
Material Glas
Modell 14/215/3
Termometerfyllning Fotogen
Vikt (metrisk) 48.5 g
Max. Temperatur (engelska) 120 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °F
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 120 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Kalibrerad Nej
Noggrannhet ±1,0 °C vid 10 °C
Indelning 1 °C/2 °F
Bredd (metrisk) 6 cm
skala Celsius, Fahrenheit