Läs mer
Sutezolid, TRC
Produktkod. 30422060
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422060 10 mg
30419977 5 mg
30408820 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30422060 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS88000310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 168828-58-8
Molekylformel C16H20FN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 353.41
Synonym N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100480, U 100480
IUPAC-namn N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-tiomorfin-4-ylfenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]acetamid
LEDER CC(NC[C@H]1CN(C(O1)=O)C2=CC(F)=C(N3CCSCC3)C=C2)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Sutezolid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Formel vikt 353.1209
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.