Läs mer
Sutezolid, TRC
Produktkod. 30419977
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30419977 5 mg
30408820 25 mg
30422060 10 mg
3 options
Produktkod. 30419977
Brand: Toronto Research Chemicals TRCS8800035MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 168828-58-8
Kemiskt namn eller material Sutezolid
Formel vikt 353.1209
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
IUPAC-namn N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-thiomorpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamide
Molekylformel C16H20FN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 353.41
LEDER CC(NC[C@H]1CN(C(O1)=O)C2=CC(F)=C(N3CCSCC3)C=C2)=O
Synonym N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100480, U 100480