missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SUV420h1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-97312PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SUV420h1 Polyclonal antibody specifically detects SUV420h1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative)
Specifikationer
| SUV420h1 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative) | |
| C630029K18Rik, CGI85, CGI-85, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H1, KMT5B, KMT5B Lysine N-methyltransferase 5B, MGC118906, MGC118909, MGC21161, MGC703, Su(var)4-20 homolog 1, Suppressor of variegation 4-20 homolog 1, suppressor of variegation 4-20 homolog 1 (Drosophila), suv4-20h1 | |
| A synthetic peptide made to an internal portion of the human SUV420h1 protein (between residues 100-150) [UniProt Q4FZB7] | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Epigenetics, Transcription Factors and Regulators | |
| 51111 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering