Läs mer
Suvecaltamide, MedChemExpress
Produktkod. 16479806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16479806 50 mg
16455987 5 mg
16423268 10 mg
16464526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16479806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101096
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Suvecaltamide (MK-8998; compound 33) is a potent and selective inhibitor of the T-type calcium channel.
Suvecaltamide (MK-8998
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suvecaltamide
CAS 953778-58-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H23F3N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym MK-8998
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (262.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@@H](C1=NC=C(OCC(F)(F)F)C=C1)C)CC2=CC=C(C(C)C)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 380.4
Formel vikt 380.4
Procent renhet 98.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation