Läs mer
Överhuvudtaget, Mikromol™
Beskrivning
Suvorexant
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suvorexant |
| CAS | 1030377-33-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Suvorexant |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C23 H23 Cl N6 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methanone, [(7R)-4-(5-chloro-2-benzoxazolyl)hexahydro-7-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl][5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]-, [(7R)-4-(5-Chloro-2-benzoxazolyl)hexahydro-7-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl][5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methanone, 5-Chloro-2-[(5R)-5-methyl-4-[5-methyl-2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)benzoyl]-1,4-diazepan-1-yl]-1,3-benzoxazole, Belsomra, MK 4305, [(R)-4-(5-Chloro-benzooxazol-2-yl)-7-methyl-[1,4]diazepan-1-yl]-(5-methyl-2-[1,2,3]triazol-2-yl-phenyl)-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23ClN6O2/c1-15-3-5-20(30-25-8-9-26-30)18(13-15)22(31)29-12-11-28(10-7-16(29)2)23-27-19-14-17(24)4-6-21(19)32-23/h3-6,8-9,13-14,16H,7,10-12H2,1-2H3/t16-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CCN(CCN1C(=O)c2cc(C)ccc2n3nccn3)c4oc5ccc(Cl)cc5n4 |
| IUPAC-namn | [(7R)-4-(5-klor-1,3-benoxazol-2-yl)-7-metyl-1,4-diazepan-1-yl]-[5-metyl-2-(triazol-2-yl)fenyl]metanon |
| Visa mer |