Läs mer
Suxibuzone, MedChemExpress
Produktkod. 16498658
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16498658 10 mg
1 options
Produktkod. 16498658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1079
MedChemExpress Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H26N2O6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.07 mM)
LEDER O=C(OCC1(CCCC)C(N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O)=O)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 438.47
Formel vikt 438.47
Procent renhet 99.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation