missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Suxibuzone, Mikromol™
Beschreibung
Suxibuzone
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Suxibuzone |
| CAS | 27470-51-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Suxibuzone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H26 N2 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28) |
| LEDER | CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?