Läs mer
Suxibuzone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suxibuzone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28) |
| Formel vikt | 438.1791 |
| Procent renhet | >95% |