Läs mer
uvex suXXeed Guard skyddsglasögon
Produktkod. 17717679 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg: Klar
Produktkod.
17717679 Linsfärg: Klar
1 options
Produktkod. 17717679 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9181180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 SEK
    232.27 SEK / Paket med 1
    Save 13.73 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
De Uvex suXXeed skyddar dig hela dagen på jobbet och i många situationer.
Sportiga skyddsglasögon med dynamisk design som tilltalar.
Allmänna funktioner
  • Sportiga skyddsglasögon med dynamisk design som tilltalar
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
  • Valfri extra ram ger bättre skydd mot partiklar, damm och smuts
  • Metallfri
  • Ramfärg: antracit, blå
  • PC-lins: klar
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Märkning: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
Komfortfunktioner
  • Ergonomiskt formade armar med mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
  • Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard