Description
Sportiga skyddsglasögon med dynamisk design som tilltalar.
Allmänna funktioner
- Sportiga skyddsglasögon med dynamisk design som tilltalar
- Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
- Valfri extra ram ger bättre skydd mot partiklar, damm och smuts
- Metallfri
Skyddsfunktioner
- UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
Komfortfunktioner
- Ergonomiskt formade armar med mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
- Mjuk, flexibel näsdyna anpassar sig efter bäraren och säkerställer en bekväm, tryckfri passform
Specifications
Specifications
| Linstyp | Supravision Excellence |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Antracit, Lime |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166, EN 172 |
| Linsfärg | Grå (23 %) |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| Show More |