Läs mer
A&D Instruments™ SV-10 Series Sine Wave Vibro viskosimeter
Produktkod. 16601292
Change view
Djup (metriskt) bad:
314 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) bad Förpackningsstorlek
16601292 314 mm Varje
1 options
Produktkod. 16601292 Leverantör A&D Instruments™ Leverantörsnummer SV10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82224.92 SEK
    71734.22 SEK / Paket med 1
    Save 10490.70 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
SV-10 stämgaffel vibrationsviskosimeter är enkel att använda och ger mycket exakta, snabba resultat. Instrumentet är idealiskt för newtonska och icke-newtonska prover, särskilt de av flyktig natur.
  • Mätning av mycket låga viskositeter (ned till 1/3 av vattnets viskositet)
  • Liten provstorlek, standardprovbägare 35 mL med valfri storlek ner till 13 mL och 10 mL
  • Inga spindlar eller utbytbara delar
  • Lätt att rengöra, bara att torka av
  • Standard temperaturmätning från 0 °C till 160 °C
  • Först resultat inom 15 sekunder, sedan kontinuerlig realtidsdata
  • Använd fristående eller med gratis PC-programvara för datainsamling och grafer i realtid
  • Brett mätområde: 0,3 till 10 000 mPa (SV-10), 1 000 till 100 000 mPa (SV-100)
  • Hög precision med en repeterbarhet på± 1 % av det visade värdet
Specifikationer
Viskositetsområde 0,3 till 10 000 cP
Visningstyp VFD
Inkluderar RS232C-gränssnitt, 1,5 m anslutningskabel
Höjd (metrisk) 536 mm
Bredd (metrisk) 332 mm
Djup (metriskt) bad 314 mm
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 160 °C
Vikt (metrisk) 5 kg
Elektriska krav AC Adapter, 14 VA
Frekvens 30 Hz