Läs mer
SV2A Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18230582 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
18230582 100 μL
1 options
Produktkod. 18230582 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP159666100UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SV2A Polyclonal specifically detects SV2A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SV2A
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:100-1:2000
Formulering PBS and 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q7L0J3
Gene Alias KIAA0736SV2, synaptic vesicle glycoprotein 2A
Gensymboler SV2A
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptides corresponding to SV2A(synaptic vesicle glycoprotein 2A) The peptide sequence was selected from the middle region of SV2A. Peptide sequence LENQIHRGGQYFNDKFIGLRLKSVSFEDSLFEECYFEDVTSSNTFFRNCT.
Molekylvikt av antigen 83 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9900
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG