missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ SV2A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17131694 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17131694 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17131694 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5113833

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LENQIHRGGQ YFNDKFIGLR LKSVSFEDSL FEECYFEDVT SSNTFFRNCT For short term use, store at 2-8°C up to 1 week. For long term storage, store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. Predicted homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%.

This protein plays a role in the control of regulated secretion in neural and endocrine cells, enhancing selectively low-frequency neurotransmission. Positively regulates vesicle fusion by maintaining the readily releasable pool of secretory vesicles.It is identified as the brain binding-site for the antiepileptic drug levetiracetam/lev.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SV2A
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen SV2A
Genaccessionsnr. Q7L0J3, Q9JIS5
Gene Alias AI746429; calcium regulator SV2A; Kiaa0736; mKIAA0736; PSEC0174; SV2; SV2A; synaptic vesicle glycoprotein 2 a; synaptic vesicle glycoprotein 2a; Synaptic vesicle protein 2; synaptic vesicle protein 2A; synaptic vesicle transmembrane transporter (SV2) RNA
Gensymboler SV2A
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the middle region of human SV2A.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64051, 9900
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.