Läs mer
SV2B Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Produktkod. 18611272 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.02 mL
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18611272 0.1 mL 0.1ml
18637212 0.02 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18611272 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP2942210.1ml
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SV2B Polyclonal specifically detects SV2B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SV2B
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:2000
Formulering PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias FLJ30413, FLJ42732, KIAA0735HsT19680, synaptic vesicle glycoprotein 2B, synaptic vesicle protein 2B homolog
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 415-540 of human SV2B (NP_055663.1). IRYFQDEEYKSKMKVFFGEHVYGATINFTMENQIHQHGKLVNDKFTRMYFKHVLFEDTFFDECYFEDVTSTDTYFKNCTIESTIFYNTDLYEHKFINCRFINSTFLEQKEGCHMDLEQDNDFLIYL
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Neuroscience
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9899
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus