Läs mer
Invitrogen™ SV2B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15759011 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15759011 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 15759011 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA561194
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: EYQGIPHPDD VKAKQAKMAP SRMDSLRGQT DLMAERLEDE EQLAHQYETI MDECGHGR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 45%.
Probably plays a role in the control of regulated secretion in neural and endocrine cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SV2B
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Sv2b
Genaccessionsnr. Q7L1I2
Gene Alias A830038F04Rik; AI850768; HsT19680; Kiaa0735; mKIAA0735; SV2B; Sv2bb; synaptic vesicle glycoprotein 2 b; synaptic vesicle glycoprotein 2b; Synaptic vesicle protein 2B; synaptic vesicle protein 2B homolog
Gensymboler Sv2b
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human SV2B. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98176).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9899
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG