Läs mer
Invitrogen™ SV2B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17130594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
17130594 100 μg
1 options
Produktkod. 17130594 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5112732
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SV2B Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
Probably plays a role in the control of regulated secretion in neural and endocrine cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SV2B
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen Sv2b
Genaccessionsnr. Q7L1I2, Q8BG39
Gene Alias A830038F04Rik; AI850768; HsT19680; Kiaa0735; mKIAA0735; SV2B; Sv2bb; synaptic vesicle glycoprotein 2 b; synaptic vesicle glycoprotein 2b; Synaptic vesicle protein 2B; synaptic vesicle protein 2B homolog
Gensymboler Sv2b
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Human Synaptic vesicle glycoprotein 2B protein (1-108AA).
Reningsmetod Protein G
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64176, 9899
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG