Läs mer
Invitrogen™ SV2B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17130594 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
17130594 100 μg
1 options
Produktkod. 17130594 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5112732
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
SV2B Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
Probably plays a role in the control of regulated secretion in neural and endocrine cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen SV2B
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gen Sv2b
Genaccessionsnr. Q7L1I2, Q8BG39
Gene Alias A830038F04Rik; AI850768; HsT19680; Kiaa0735; mKIAA0735; SV2B; Sv2bb; synaptic vesicle glycoprotein 2 b; synaptic vesicle glycoprotein 2b; Synaptic vesicle protein 2B; synaptic vesicle protein 2B homolog
Gensymboler Sv2b
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Human Synaptic vesicle glycoprotein 2B protein (1-108AA).
Reningsmetod Protein G
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64176, 9899
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C or -80°C if preferred
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.