missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ SV2B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30019620
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30019620 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30019620 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5148425

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SV2B Polyclonal Antibody for IHC (P)

Probably plays a role in the control of regulated secretion in neural and endocrine cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SV2B
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 100 μg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
Gen Sv2b
Genaccessionsnr. Q7L1I2
Gene Alias A830038F04Rik; AI850768; HsT19680; Kiaa0735; mKIAA0735; SV2B; Sv2bb; synaptic vesicle glycoprotein 2 b; synaptic vesicle glycoprotein 2b; Synaptic vesicle protein 2B; synaptic vesicle protein 2B homolog
Gensymboler Sv2b
Värd art Rabbit
Immunogen E. coli-derived Human Sv2b fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9899
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.