Läs mer
SVL™ Borosilikatglaslock
Produktkod. 15587690
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15587690 100 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 15587690 Leverantör SVL Leverantörsnummer 29603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31200.00 SEK
    25791.76 SEK / Paket med 5
    Save 5408.24 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
För användning med SVL™ reaktionskärl
  • För användning med SVL™ reaktionskärl
  • Borosilikatglaskonstruktion finns i tre stilar: - Slät med knopp (inga halsar) för att fungera som lock - 296-00 - Med två halsar (en vertikal central hals och en vertikal sidohals) - Med fem halsar som visas i tabellen nedan
Specifikationer
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Reaktionskärl
Höjd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Lock
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm