Läs mer
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Ledtyp:
Kondensor: 19/26, Kolv: 24/29
Kondensor: 24/29, Kolv: 24/29
Storlek:
Sockel: 14/23
Beskrivning
Similar to the SH4 still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 19/26 |
| För användning med (utrustning) | Used for thermometer, dropping funnel, stirrer |
| Material | Borosilicate Glass |
| Produkttyp | Claisen still head Adapter |