Läs mer
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Ledtyp:
Kondensor: 19/26, Kolv: 24/29
Kondensor: 24/29, Kolv: 24/29
Storlek:
Sockel: 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Similar to the SH4: still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer