Läs mer
Quickfit™ Claisen Still Head Adapter
Produktkod. p-8003027
Ledtyp:
Kondensor: 19/26, Kolv: 24/29
Kondensor: 24/29, Kolv: 24/29
Storlek:
Sockel: 14/23
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12048493
Brand: Quickfit SH6/33
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PTFE joint sleeves eliminate the possibility of joint seizure
  • Similar to the SH4: still heads but with extra socket to accept dropping funnel or stirrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Claisen Still Head
Material Borosilicate Glass
Standard konisk fog 24/49 (Condenser), 24/29 (Flask)
Ledtyp Kondensor: 24/29, Kolv: 24/29
Storlek Sockel: 14/23