Läs mer
SVL™ Kon/skruvgängad adapter
Beskrivning
- Har en SVL™ skruvgänga och Quickfit™ uttag av slipat glas
- Tråden accepterar SVL™ skruvlock och kopplingar. Kotten passar Quickfit™ uttag
- Tillverkad av temperatur- och kemikaliebeständigt borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Konstorlek | 14/23 |
| För användning med (utrustning) | SVL™ och Quickfit™ Glas |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Kon/skruvgängad adapter |
| Standard konisk led nr. | 15 |