Läs mer
SVL™ Skruvgängor av glas
Produktkod. 10106204
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10106204 16 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 10106204 Leverantör SVL Leverantörsnummer 70301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 SEK
    465.61 SEK / Paket med 10
    Save 104.39 SEK
    18% Av
I lager
För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVL leder
  • För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVL™ leder
  • Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
Specifikationer
Beskrivning SVL Ledstorlek: 15
Material Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (engelska) 6,49 tum
Total längd (metrisk) 165 mm
Tjocklek (metrisk) 1.8 mm
För användning med (applikation) För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVL™ leder
Produkttyp Junction Tube