Läs mer
SVL™ Skruvgängor av glas
Produktkod. 15507750
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
22,5 mm
32 mm
44,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15507750 22,5 mm Paket med 50
10136014 22,5 mm Paket med 10
15517750 32 mm Paket med 50
15527750 44,1 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15507750 Leverantör SVL Leverantörsnummer 70302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3328.50 SEK
    2794.74 SEK / Paket med 50
    Save 533.76 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVR™ leder
  • För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVL™ leder
  • Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Yttre 22,5 mm
Total längd (engelska) 6,49 tum
Total längd (metrisk) 165 mm
Tjocklek (metrisk) 1.8 mm
För användning med (applikation) För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVL™ leder
Produkttyp Junction Tube