Läs mer
SVL™ Skruvgängor av glas
Produktkod. p-8003029
Diameter (metrisk) Yttre:
22,5 mm
32 mm
44,1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 10136014
Brand: SVL 70302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVR™ leder
  • För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVL™ leder
  • Borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) Yttre 22,5 mm
Total längd (engelska) 6,49 tum
Total längd (metrisk) 165 mm
Tjocklek (metrisk) 1.8 mm
För användning med (applikation) För användning av glasblåsare att konstruera apparater med SVL™ leder
Produkttyp Junction Tube