Läs mer
SVL™ Mantlad reaktionskärl
Produktkod. 15557690
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15557690 1000 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 15557690 Leverantör SVL Leverantörsnummer 29501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101524.50 SEK
    85378.12 SEK / Paket med 5
    Save 16146.38 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Idealisk för temperaturkontrollerade reaktioner.
  • Med yttermantel genom vilken ett temperaturreglerande medium kan cirkuleras (maxtemperatur 200 °C)
  • Innehållet i den inre kammaren kan rinna av via en Torion PTFE-avstängningskran
  • När den används med en SVL™ lock och PTFE täckt tätningsring, monteringen är fettfri och resistent mot kemiska angrepp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Glas
För användning med (applikation) Idealisk för temperaturkontrollerade reaktioner och för cirkulation av vatten eller olja etc
Produkttyp Mantlad reaktionskärl