Läs mer
Rotulex™ Ledklämmor i metall
Produktkod. 12099111
Storlek:
Ca. hål: 40 mm
Ca. hål: 9 mm
Ca. hålstorlek: 15 mm
Ca. hålstorlek: 20 mm
Ca. hålstorlek: 25 mm
Ca. hålstorlek: 5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12099111
Brand: SVL RC29
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fjäderbelastade metallklämmor. Rotulex™ Metallfogklämmor är utformade för att säkra motsvarande Rotulex™ glassystem med kul- och hylsor.
  • Lämplig för arbete med hög temperatur
  • Systemet inkluderar hankulled, PTFE-täckt O-ring och honkoppled som fästs med ledklämman
  • Komponenter beställs separat
  • Finns i en mängd olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ledklämma
Material Metall
För användning med (utrustning) Rotulex™ sfäriskt ledsystem
Storlek Ca. hålstorlek: 15 mm