Läs mer
SVL™ PTFE-nyckel
Produktkod. 15747967
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15747967 PTFE Varje
1 options
Produktkod. 15747967 Leverantör SVL Leverantörsnummer 72053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.35 SEK
    531.88 SEK / Paket med 1
    Save 105.47 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
SVL™ PTFE Key är designad för användning med Torion kranar.
  • För användning med Torion-stoppkran i rät vinkel
  • Skruvas in i den gängade Torion-kontakten för att öppna och stänga kranen
Specifikationer
Typ Krannyckel
Material PTFE
För användning med (utrustning) Torion kran 722-43