Läs mer
SVL™ Tätningsring för stumfog
Produktkod. 12681591
Ledstorlek:
15
22
30
42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12681591
Brand: SVL 70101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av silikongummi
  • Silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemiska angrepp
  • Ringens inre diameter motsvarar hålet i ringen SVL glasskruvgänga så att flödet inte begränsas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fogstorlek: 15
För användning med (applikation) Rumpleder
Ledstorlek 15
Material Silikongummi, PTFE (mantel)
Typ Tätningsring