Läs mer
SVL™ Tätningsring för stumfog
Produktkod. 12977016
Change view
Ledstorlek:
15
22
30
42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
12977016 42 Paket med 10
10580291 22 Paket med 10
12691591 30 Paket med 10
12681591 15 Paket med 10
12093948 15 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12977016 Leverantör SVL Leverantörsnummer 70104
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av silikongummi
  • Silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemiska angrepp
  • Ringens inre diameter motsvarar hålet i ringen SVL glasskruvgänga så att flödet inte begränsas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fogstorlek: 42
För användning med (applikation) Rumpleder
Ledstorlek 42
Material Silikongummi, PTFE (mantel)
Typ Tätningsring