Läs mer
SVL™ Tätningsring för stumfog
Ledstorlek:
15
22
30
42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemiska angrepp
- Ringens inre diameter motsvarar hålet i ringen SVL glasskruvgänga så att flödet inte begränsas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fogstorlek: 22 |
| För användning med (applikation) | Rumpleder |
| Ledstorlek | 22 |
| Material | Silikongummi, PTFE (mantel) |
| Typ | Tätningsring |