Läs mer
SVL™ Tätningsring för glidfog
För användning med:
16 mm OD
22 mm OD
Portstorlek:
22
30
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tillverkad av silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemisk erosion.
- Idealisk för att sätta in termometrar och glasrör i en SVL™ system.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Silikon |
| För användning med | 16 mm OD |
| Portstorlek | 22 |
| Produkttyp | Tätningsring |