missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SVL™ Tätningsring för glidfog

Produktkod. 12581436
Klicka för att se tillgängliga alternativ
För användning med:
16 mm OD
22 mm OD
Portstorlek:
22
30
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12581436

Brand: SVL 70133

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemisk erosion. SVL™ Tätningsringar för glidförband är idealiska för att sätta in termometrar och glasrör i en SVL™ system.

  • Tillverkad av silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemisk erosion.
  • Idealisk för att sätta in termometrar och glasrör i en SVL™ system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Material Silikon
För användning med 22 mm OD
Portstorlek 30
Produkttyp Tätningsring
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.