Läs mer
SVL™ Tätningsringar för glidförband
Product Code. 10105674
Change view
Click to view available options
Diameter (metrisk) Insida:
11,6 till 12,4 mm
13,6 till 14,4 mm
15,6 till 16,4 mm
17,6 till 18,4 mm
19,5 till 20,5 mm
21,5 till 22,5 mm
29,2 till 30,8 mm
31,2 till 32,8 mm
4,0 till 4,4 mm
5,6 till 6,4 mm
6,6 till 7,4 mm
7,6 till 8,4 mm
9,6 till 10,4 mm
Unit Size:
Paket med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Insida unitSize
10105674 6,6 till 7,4 mm Paket med 10
12517816 17,6 till 18,4 mm Paket med 10
10287774 31,2 till 32,8 mm Paket med 10
12607245 13,6 till 14,4 mm Paket med 10
10739365 21,5 till 22,5 mm Paket med 10
10442205 7,6 till 8,4 mm Paket med 10
10635905 4,0 till 4,4 mm Paket med 10
10645905 5,6 till 6,4 mm Paket med 10
10146444 15,6 till 16,4 mm Paket med 10
10319944 9,6 till 10,4 mm Paket med 10
10379984 11,6 till 12,4 mm Paket med 10
10014464 19,5 till 20,5 mm Paket med 10
11943889 29,2 till 30,8 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 10105674 Supplier SVL Supplier No. 70122
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemisk erosion. SVL™ Tätningsringar för glidförband är idealiska för att sätta in termometrar och glasrör i en SVL™ system. Ett brett utbud av storlekar finns för användning med slangar från 4,0 till 32,8 mm.
  • Tätningsringar utformade för att ge en glidfog
  • Idealisk för att sätta in termometrar och glasrör etc. i en SVL™ system
  • Tätningsringar tillverkade av silikongummi och mantlade med PTFE för skydd mot kemisk erosion
  • Brett utbud av storlekar för användning med slangar från 4,0 till 32,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Insida 6,6 till 7,4 mm
För användning med (applikation) Torionförband och glidförband
För användning med (utrustning) Glaskropp 721-02
Ledstorlek 15
Material Silikongummi, PTFE (mantel)
Typ Tätningsring