Läs mer
SVL™ Tätningsringar för glidförband
Diameter (metrisk) Insida:
11,6 till 12,4 mm
13,6 till 14,4 mm
15,6 till 16,4 mm
17,6 till 18,4 mm
19,5 till 20,5 mm
21,5 till 22,5 mm
29,2 till 30,8 mm
31,2 till 32,8 mm
4,0 till 4,4 mm
5,6 till 6,4 mm
6,6 till 7,4 mm
7,6 till 8,4 mm
9,6 till 10,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tätningsringar utformade för att ge en glidfog
- Idealisk för att sätta in termometrar och glasrör etc. i en SVL™ system
- Tätningsringar tillverkade av silikongummi och mantlade med PTFE för skydd mot kemisk erosion
- Brett utbud av storlekar för användning med slangar från 4,0 till 32,8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 29,2 till 30,8 mm |
| För användning med (applikation) | Torionförband och glidförband |
| Ledstorlek | 42 |
| Material | Silikongummi, PTFE (mantel) |
| Typ | Tätningsring |