Läs mer
SVL™ Tätningsringar för glidförband
Beskrivning
- Tätningsringar utformade för att ge en glidfog
- Idealisk för att sätta in termometrar och glasrör etc. i en SVL™ system
- Tätningsringar tillverkade av silikongummi och mantlade med PTFE för skydd mot kemisk erosion
- Brett utbud av storlekar för användning med slangar från 4,0 till 32,8 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Insida | 17,6 till 18,4 mm |
| För användning med (applikation) | Torionförband och glidförband |
| Ledstorlek | 30 |
| Material | Silikongummi, PTFE (mantel) |
| Typ | Tätningsring |