Läs mer
SVL™ Tätningsringar för glidförband
Produktkod. p-8002836
Diameter (metrisk) Insida:
11,6 till 12,4 mm
13,6 till 14,4 mm
15,6 till 16,4 mm
17,6 till 18,4 mm
19,5 till 20,5 mm
21,5 till 22,5 mm
29,2 till 30,8 mm
31,2 till 32,8 mm
4,0 till 4,4 mm
5,6 till 6,4 mm
6,6 till 7,4 mm
7,6 till 8,4 mm
9,6 till 10,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10105674
Brand: SVL 70122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av silikongummi och mantlad med PTFE för skydd mot kemisk erosion. SVL™ Tätningsringar för glidförband är idealiska för att sätta in termometrar och glasrör i en SVL™ system. Ett brett utbud av storlekar finns för användning med slangar från 4,0 till 32,8 mm.
  • Tätningsringar utformade för att ge en glidfog
  • Idealisk för att sätta in termometrar och glasrör etc. i en SVL™ system
  • Tätningsringar tillverkade av silikongummi och mantlade med PTFE för skydd mot kemisk erosion
  • Brett utbud av storlekar för användning med slangar från 4,0 till 32,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Insida 6,6 till 7,4 mm
För användning med (applikation) Torionförband och glidförband
För användning med (utrustning) Glaskropp 721-02
Ledstorlek 15
Material Silikongummi, PTFE (mantel)
Typ Tätningsring