Läs mer
SVL™ Wide Neck Reaction Vessels
Beskrivning
- Manufactured from borosilicate glass for high resistance to chemical attack and thermal shock
- With 100mm wide neck to accept SVL™ lids and sealing ring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Material | Borosilicate Glass |
| För användning med (utrustning) | SVL™ lids and sealing ring |
| Höjd (metrisk) | 280 mm |
| Produkttyp | Reaction vessel |
| Form | Spherical |
| Mun stil | Wide |
| Diameter (metrisk) Yttre | 235 mm |