Läs mer
Pyrex™ SVL™ Omrörare Heads for SVL™ Omröraraxlar
Produktkod. 12024422
Change view
Typ:
Förankra
Helix - 6 blad
Hopfällbar impeller
Paddel
Diameter (metrisk):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12024422 Hopfällbar impeller 70 mm Varje
12044422 Förankra 90 mm Varje
12054422 Helix - 6 blad 80 mm Varje
15527740 Paddel 70 mm Paket med 5
15537740 Förankra 54 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12024422 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 58893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    712.51 SEK / Paket med 1
    Save 302.49 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 08-01-2027
Byt omrörarhuvuden snabbt och enkelt. Pyrex™ SVL™ Omrörarhuvud för SVL™ Omröraraxlar är tillverkade av hållbar PTFE-polymer; vissa typer är förstärkta med en metallkärna.
  • Designad för användning med SVL™ omröraraxlar
  • Huvudet skruvas helt enkelt in i änden av skaftet
  • Tillverkad av en PTFE-baserad polymer med ankar- och helixtyperna förstyvade av en metallkärna
Specifikationer
Diameter (metrisk) 70 mm
För användning med (utrustning) Kärl med SVL 30-led eller 29/32-hylsa
Kvantitet 1 vardera
Typ Hopfällbar impeller