Läs mer
Pyrex™ SVL™ Omrörare Heads for SVL™ Omröraraxlar
Produktkod. 15537740
Change view
Typ:
Förankra
Helix - 6 blad
Hopfällbar impeller
Paddel
Diameter (metrisk):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15537740 Förankra 54 mm Paket med 5
12024422 Hopfällbar impeller 70 mm Varje
12044422 Förankra 90 mm Varje
12054422 Helix - 6 blad 80 mm Varje
15527740 Paddel 70 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15537740 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 58898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 SEK
    3092.80 SEK / Paket med 5
    Save 1282.20 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 18-01-2027
Byt omrörarhuvuden snabbt och enkelt. Pyrex™ SVL™ Omrörarhuvud för SVL™ Omröraraxlar är tillverkade av hållbar PTFE-polymer; vissa typer är förstärkta med en metallkärna.
  • Designad för användning med SVL™ omröraraxlar
  • Huvudet skruvas helt enkelt in i änden av skaftet
  • Tillverkad av en PTFE-baserad polymer med ankar- och helixtyperna förstyvade av en metallkärna
Specifikationer
Diameter (metrisk) 54 mm
För användning med (utrustning) SVL Reaktionskärl
Kvantitet 1 vardera
Typ Förankra